3'-Brombiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4828-5G
CA-4828-1G
COBBCA-4828-5GEA
396
EUR
COBBCA-4828-5G
COBBCA-4828-1G
3'-Brombiphenyl-3-carbonsäure
3'-Brombiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₃H₉BrO₂ Molecular Weight: 277,12 g/mol |
MDL:
MFCD00093210 CAS-Nummer: 854237-06-2 |