3'-Chlorbiphenyl-2-carbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
011486-500MG
011486-1G
FLUO011486-500MGEA
0
EUR
FLUO011486-500MG
FLUO011486-1G
3'-Chlorbiphenyl-2-carbonsäure
3'-Chlorbiphenyl-2-carbonsäure
Formel:
C₁₃H₉ClO₂ |
CAS-Nummer:
73178-79-7 |