2',4'-Dichlorbiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4919-1G
CA-4919-250M
COBBCA-4919-1GEA
742
EUR
COBBCA-4919-1G
COBBCA-4919-250M
2',4'-Dichlorbiphenyl-3-carbonsäure
2',4'-Dichlorbiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₃H₈Cl₂O₂ |
MDL:
MFCD11574827 CAS-Nummer: 380228-58-0 |