2',5'-Dichlorbiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4917-1G
CA-4917-250M
COBBCA-4917-1GEA
742
EUR
COBBCA-4917-1G
COBBCA-4917-250M
2',5'-Dichlorbiphenyl-3-carbonsäure
2',5'-Dichlorbiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₃H₈Cl₂O₂ |
MDL:
MFCD11574811 CAS-Nummer: 1049036-18-1 |