2'-Chlorbiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4825-1G
CA-4825-5G
COBBCA-4825-1GEA
0
EUR
COBBCA-4825-1G
COBBCA-4825-5G
2'-Chlorbiphenyl-3-carbonsäure
2'-Chlorbiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₃H₉ClO₂ |
MDL:
MFCD03424596 CAS-Nummer: 168619-03-2 |