Phenol, Kristalle, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Phenylalkohol, Hydroxybenzol, Carbolsäure
0188.0500EA 113.44 EUR
0188.0500 0188.1000
Phenol, Kristalle, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Phenol
Formel: C₆H₅OH
Molecular Weight: 94,11 g/mol
Siedepunkt: 181,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 40,8 °C
Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 81 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002143
CAS-Nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Exceeds ACS Specifications
Assay (by GC) min. 99.0 %
Clarity of Solution passes test
Freezing Point min. 40.5 °C
Residue after Evaporation max. 0.03 %
Water (H2O) max. 0.2 %