4'-Chlorbiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
CA-4827-1G
CA-4827-5G
COBBCA-4827-1GEA
183
EUR
COBBCA-4827-1G
COBBCA-4827-5G
4'-Chlorbiphenyl-3-carbonsäure
4'-Chlorbiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₃H₉ClO₂ |
MDL:
MFCD03426505 CAS-Nummer: 4655-10-1 |