4'-Chlor-3'-fluorbiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4855-5G
CA-4855-1G
COBBCA-4855-5GEA
2460
EUR
COBBCA-4855-5G
COBBCA-4855-1G
4'-Chlor-3'-fluorbiphenyl-3-carbonsäure
4'-Chlor-3'-fluorbiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₃H₈ClFO₂ |
MDL:
MFCD06201433 CAS-Nummer: 844878-88-2 |