3'-Cyanbiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4865-5G
CA-4865-1G
COBBCA-4865-5GEA
1370
EUR
COBBCA-4865-5G
COBBCA-4865-1G
3'-Cyanbiphenyl-3-carbonsäure
3'-Cyanbiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₉NO₂ Molecular Weight: 223.23 g/mol |
MDL:
MFCD04117360 CAS-Nummer: 253878-93-2 |