4'-(Dimethylamino)biphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4884-5G
CA-4884-1G
CA-4884-250M
COBBCA-4884-5GEA
2350
EUR
COBBCA-4884-5G
COBBCA-4884-1G
COBBCA-4884-250M
4'-(Dimethylamino)biphenyl-3-carbonsäure
4'-(Dimethylamino)biphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₅H₁₅NO₂ |
MDL:
MFCD06802623 CAS-Nummer: 893737-65-0 |