4'-Aminobiphenyl-4-carbonsäure 97%
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
CA-4868-1G
CA-4868-250M
COBBCA-4868-1GEA
254
EUR
COBBCA-4868-1G
COBBCA-4868-250M
4'-Aminobiphenyl-4-carbonsäure 97%
4'-Aminobiphenyl-4-carbonsäure
Formel:
C₁₃H₁₁NO₂ Molecular Weight: 213,24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03990480 CAS-Nummer: 85096-04-4 |