3'-Nitrobiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4835-5G
CA-4835-1G
COBBCA-4835-5GEA
2150
EUR
COBBCA-4835-5G
COBBCA-4835-1G
3'-Nitrobiphenyl-3-carbonsäure
3'-Nitrobiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₃H₉NO₄ |
MDL:
MFCD06803016 CAS-Nummer: 149505-87-3 |