4'-Nitrobiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4834-5G
CA-4834-1G
COBBCA-4834-5GEA
2510
EUR
COBBCA-4834-5G
COBBCA-4834-1G
4'-Nitrobiphenyl-3-carbonsäure
4'-Nitrobiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₃H₉NO₄ |
MDL:
MFCD11895693 CAS-Nummer: 729-01-1 |