4'-Nitrobiphenyl-4-carbonsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
4'-Nitro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid, 4'-Nitro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
3X-0716.500
3X-0716.1
3X-0716.5
3X-0716.10
BIOT3X-0716.500EA
0
EUR
BIOT3X-0716.500
BIOT3X-0716.1
BIOT3X-0716.5
BIOT3X-0716.10
4'-Nitrobiphenyl-4-carbonsäure
4'-Nitrobiphenyl-4-carbonsäure
Formel:
C₁₃H₉NO₄ Molecular Weight: 243.22 g/mol |
MDL:
MFCD00043911 CAS-Nummer: 92-89-7 EINECS: 202-201-0 |