2-(Benzyloxy)benzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Benzyloxybenzoic acid
A12425.09 A12425.18 A12425.30
A12425.09EA 59.1 EUR
A12425.09 A12425.18 A12425.30
2-(Benzyloxy)benzoesäure ≥98%
2-(Benzyloxy)benzoesäure
Purity: 98% CAS No.: 14389-86-7 Molecular Formula: C14H12O3 Formula Weight: 228.25 Melting Point: 76-78° MDL No.: MFCD00051940
Formel: C₁₄H₁₂O₃
Molecular Weight: 228,25 g/mol
Schmelzpunkt: 76…78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051940
CAS-Nummer: 14389-86-7