3'-Methoxy-4'-methylbiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4921-5G CA-4921-1G
COBBCA-4921-5GEA 3040 EUR
COBBCA-4921-5G COBBCA-4921-1G
3'-Methoxy-4'-methylbiphenyl-3-carbonsäure
3'-Methoxy-4'-methylbiphenyl-3-carbonsäure
Formel: C₁₅H₁₄O₃
MDL: MFCD15143515
CAS-Nummer: 1215206-59-9