5'-Methoxy-2'-methylbiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4923-1G CA-4923-5G
COBBCA-4923-1GEA 865 EUR
COBBCA-4923-1G COBBCA-4923-5G
5'-Methoxy-2'-methylbiphenyl-3-carbonsäure
5'-Methoxy-2'-methylbiphenyl-3-carbonsäure
Formel: C₁₅H₁₄O₃
MDL: MFCD15143517
CAS-Nummer: 1215205-83-6