3'-Methoxybiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4820-1G
CA-4820-5G
COBBCA-4820-1GEA
0
EUR
COBBCA-4820-1G
COBBCA-4820-5G
3'-Methoxybiphenyl-3-carbonsäure
3'-Methoxybiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₁₂O₃ |
MDL:
MFCD03424598 CAS-Nummer: 168618-45-9 |