3-(Benzyloxy)benzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Benzyloxybenzoic acid
H32882.03
H32882.06
H32882.14
H32882.03EA
32.8
EUR
H32882.03
H32882.06
H32882.14
3-(Benzyloxy)benzoesäure ≥98%
3-(Benzyloxy)benzoesäure
Purity: 98%
CAS No.: 69026-14-8
Molecular Formula: C14H12O3
Formula Weight: 228.25
Melting Point: 133-135°
MDL No.: MFCD00527901
Formel:
C₁₄H₁₂O₃ Molecular Weight: 228.25 g/mol Schmelzpunkt: 133…135 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00527901 CAS-Nummer: 69026-14-8 |