3-(Benzyloxy)benzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Benzyloxybenzoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
681717-1G
681717-5G
SIAL681717-1GEA
54
EUR
SIAL681717-1G
SIAL681717-5G
3-(Benzyloxy)benzoesäure, Sigma-Aldrich®
3-(Benzyloxy)benzoesäure
Formel:
C₁₄H₁₂O₃ Molecular Weight: 228,25 g/mol |
MDL:
MFCD00527901 CAS-Nummer: 69026-14-8 |