4-(Benzyloxy)benzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A15715.14
A15715.03
A15715.06
A15715.14EA
239
EUR
A15715.14
A15715.03
A15715.06
4-(Benzyloxy)benzoesäure ≥98%
4-(Benzyloxy)benzoesäure
Purity: 98%
CAS No.: 1486-51-7
Molecular Formula: C14H12O3
Formula Weight: 228.25
Melting Point: 187-191°
Beilstein Reference: 2111640
Formel:
C₁₄H₁₂O₃ Molecular Weight: 228,25 g/mol Schmelzpunkt: 187…191 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016527 CAS-Nummer: 1486-51-7 EINECS: 216-066-0 |