4-(Benzyloxy)benzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
002505-5G
002505-25G
FLUO002505-5GEA
72.9
EUR
FLUO002505-5G
FLUO002505-25G
4-(Benzyloxy)benzoesäure
4-(Benzyloxy)benzoesäure
Formel:
C₁₄H₁₂O₃ Molecular Weight: 228.25 g/mol |
MDL:
MFCD00016527 CAS-Nummer: 1486-51-7 EINECS: 216-066-0 |