4'-Hydroxy-3'-methoxybiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4941-1G
CA-4941-250M
COBBCA-4941-1GEA
1180
EUR
COBBCA-4941-1G
COBBCA-4941-250M
4'-Hydroxy-3'-methoxybiphenyl-3-carbonsäure
4'-Hydroxy-3'-methoxybiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₁₂O₄ Molecular Weight: 244.25 g/mol |
MDL:
MFCD15143533 CAS-Nummer: 1215206-61-3 |