Biphenyl-2,2'-dicarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
[1,1'-Biphenyl]-2,2'-dicarboxylic acid, Diphenic acid, 2,2'-Biphenyldicarboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
126691-100G
126691-25G
SIAL126691-100GEA
116
EUR
SIAL126691-100G
SIAL126691-25G
Biphenyl-2,2'-dicarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Biphenyl-2,2'-dicarbonsäure
Formel:
C₁₄H₁₀O₄ Molecular Weight: 242.23 g/mol |
MDL:
MFCD00002464 CAS-Nummer: 482-05-3 EINECS: 207-576-4 |