Biphenyl-3,3'-dicarbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4862-1G
CA-4862-250M
COBBCA-4862-1GEA
310
EUR
COBBCA-4862-1G
COBBCA-4862-250M
Biphenyl-3,3'-dicarbonsäure
Biphenyl-3,3'-dicarbonsäure
Formel:
C₁₄H₁₀O₄ Molecular Weight: 242.23 g/mol |
MDL:
MFCD00845987 CAS-Nummer: 612-87-3 |