Biphenyl-4,4'-dicarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4,4'-Biphenyldicarboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-4,4'-dicarboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
225266-25G
225266-5G
SIAL225266-25GEA
476
EUR
SIAL225266-25G
SIAL225266-5G
Biphenyl-4,4'-dicarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Biphenyl-4,4'-dicarbonsäure
Formel:
C₁₄H₁₀O₄ Molecular Weight: 242.23 g/mol |
MDL:
MFCD00002554 CAS-Nummer: 787-70-2 EINECS: 212-328-3 |