3'-Fluorbiphenyl-2-carbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
011490-500MG 011490-1G
FLUO011490-500MGEA 0 EUR
FLUO011490-500MG FLUO011490-1G
3'-Fluorbiphenyl-2-carbonsäure
3'-Fluorbiphenyl-2-carbonsäure
Formel: C₁₃H₉FO₂
Molecular Weight: 216.21
MDL: MFCD03426488
CAS-Nummer: 2094-03-3