2'-Fluorbiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4824-5G CA-4824-1G
COBBCA-4824-5GEA 451 EUR
COBBCA-4824-5G COBBCA-4824-1G
2'-Fluorbiphenyl-3-carbonsäure
2'-Fluorbiphenyl-3-carbonsäure
Formel: C₁₃H₉FO₂
MDL: MFCD03424610
CAS-Nummer: 103978-23-0