3'-Fluorbiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4822-5G CA-4822-1G
COBBCA-4822-5GEA 130 EUR
COBBCA-4822-5G COBBCA-4822-1G
3'-Fluorbiphenyl-3-carbonsäure
3'-Fluorbiphenyl-3-carbonsäure
Formel: C₁₃H₉FO₂
Molecular Weight: 216,21 g/mol
MDL: MFCD03424608
CAS-Nummer: 168619-04-3