4'-Fluorbiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4823-5G CA-4823-1G
COBBCA-4823-5GEA 163 EUR
COBBCA-4823-5G COBBCA-4823-1G
4'-Fluorbiphenyl-3-carbonsäure
4'-Fluorbiphenyl-3-carbonsäure
Formel: C₁₃H₉FO₂
Molecular Weight: 216,21 g/mol
MDL: MFCD00452724
CAS-Nummer: 10540-39-3