3'-Fluor-4'-methoxybiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4951-1G
CA-4951-5G
COBBCA-4951-1GEA
204
EUR
COBBCA-4951-1G
COBBCA-4951-5G
3'-Fluor-4'-methoxybiphenyl-3-carbonsäure
3'-Fluor-4'-methoxybiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₁₁FO₃ |
MDL:
MFCD06858733 CAS-Nummer: 885964-80-7 |