1-Cyancyclopropancarbonsäure 97
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Cyano-1-cyclopropanecarboxylic acid
H27730.06 H27730.03
H27730.06EA 120 EUR
H27730.06 H27730.03
1-Cyancyclopropancarbonsäure 97
1-Cyanocyclopropanecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 6914-79-0 Molecular Formula: C5H5NO2 Formula Weight: 111.10 Melting Point: 143-149° UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00190651
Formel: C₅H₅NO₂
Molecular Weight: 111.1 g/mol
Schmelzpunkt: 143…149 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00190651
CAS-Nummer: 6914-79-0
UN: 2923
ADR: 8 III