Diethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Diethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate, Diethyl 1,1-cyclopropane dicarboxyliate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
147710-25G 147710-5G
SIAL147710-25GEA 317 EUR
SIAL147710-25G SIAL147710-5G
Diethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat, Sigma-Aldrich®
Diethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat
Formel: C₉H₁₄O₄
Molecular Weight: 186,21 g/mol
MDL: MFCD00001283
CAS-Nummer: 1559-02-0
EINECS: 216-321-6