Diglycolsäureanhydrid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Diglycolicanhydride
B24498.09 B24498.18
B24498.09EA 48.2 EUR
B24498.09 B24498.18
Diglycolsäureanhydrid ≥97%
Diglycolsäureanhydrid
Purity: 97% CAS No.: 4480-83-5 Molecular Formula: C4H4O4 Formula Weight: 116.07 Melting Point: 91-94° Boiling Point: 240-241° MDL No.: MFCD00006677
Formel: C₄H₄O₄
Molecular Weight: 116.07 g/mol
Siedepunkt: 240…241 °C
Schmelzpunkt: 91…94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006677
CAS-Nummer: 4480-83-5
EINECS: 224-761-5