2-Naphthalinthiol 98
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Thionaphthol
A12125.09 A12125.18
A12125.09EA 71.3 EUR
A12125.09 A12125.18
2-Naphthalinthiol 98
2-Naphthalinthiol
Purity: 98+% CAS No.: 91-60-1 Molecular Formula: C10H8S Formula Weight: 160.24 Melting Point: 79-83° Boiling Point: 286° Merck Reference: 14,6379 MDL No.: MFCD00004086
Formel: C₁₀H₈S
Molecular Weight: 160.24 g/mol
Siedepunkt: 286 °C
Schmelzpunkt: 79…83 °C
Dichte: 1.55
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004086
CAS-Nummer: 91-60-1
EINECS: 202-082-5
Merck Index: 14,6379