2-Naphthalinthiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Thionaphthol
MQ100
270849-25G
270849-5G
SIAL270849-25GEA
173
EUR
SIAL270849-25G
SIAL270849-5G
2-Naphthalinthiol, Sigma-Aldrich®
2-Naphthalinthiol
Formel:
C₁₀H₈S Molecular Weight: 160.24 g/mol |
MDL:
MFCD00004086 CAS-Nummer: 91-60-1 EINECS: 202-082-5 |