2-Naphthalinthiol 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Thionaphthol
334520050 334520250
ACRO334520050EA 42.9 EUR
ACRO334520050 ACRO334520250
2-Naphthalinthiol 98+%
2-Naphthalinthiol
Formel: C₁₀H₈S
Molecular Weight: 160.24 g/mol
Siedepunkt: 286 °C
Schmelzpunkt: 79…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004086
CAS-Nummer: 91-60-1
EINECS: 202-082-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige to light grey Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥98.0 %