4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L14536.06 L14536.03
L14536.06EA 213 EUR
L14536.06 L14536.03
4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzoesäure ≥98%
4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzoesäure
Purity: 98+% CAS No.: 97888-80-7 Molecular Formula: C16H16O3 Formula Weight: 256.30 Melting Point: 157-160° Beilstein Reference: 5045861
Formel: C₁₆H₁₆O₃
Molecular Weight: 256.3 g/mol
Schmelzpunkt: 157…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00272572
CAS-Nummer: 97888-80-7