Methylboronsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

165336-1G 165336-5G
SIAL165336-1GEA 48.9 EUR
SIAL165336-1G SIAL165336-5G
Methylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Methylboronsäure
Formel: CH₅BO₂
Molecular Weight: 59,86 g/mol
MDL: MFCD00002105
CAS-Nummer: 13061-96-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR