Methylboronsäure

Lieferant: COMBI-BLOCKS

BB-3469-5G BB-3469-25G BB-3469-1G BB-3469-100G
COBBBB-3469-5GEA 25.9 EUR
COBBBB-3469-5G COBBBB-3469-25G COBBBB-3469-1G COBBBB-3469-100G
Methylboronsäure
Methylboronsäure
Formel: CH₅BO₂
Molecular Weight: 59.86 g/mol
MDL: MFCD00002105
CAS-Nummer: 13061-96-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR