Methylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L15589.03 L15589.06
L15589.03EA 52.6 EUR
L15589.03 L15589.06
Methylboronsäure ≥97%
Methylboronsäure
Purity: 97% CAS No.: 13061-96-6 Molecular Formula: CH5BO2 Formula Weight: 59.86 Odour: Odourless Melting Point: 89-94° Beilstein Reference: 1731087 MDL No.: MFCD00002105
Formel: CH₅BO₂
Molecular Weight: 59.86 g/mol
Schmelzpunkt: 89…94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002105
CAS-Nummer: 13061-96-6
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable