Ethylisothiocyanatformiat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethoxycarbonyl isothiocyanate
L00911.06
L00911.14
L00911.06EA
72.9
EUR
L00911.06
L00911.14
Ethylisothiocyanatformiat ≥97%
Ethylisothiocyanatformiat
Purity: 97%
CAS No.: 16182-04-0
Molecular Formula: C4H5NO2S
Formula Weight: 131.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.5030
Odour: Pungent
Boiling Point: 44-46°/10mm
Beilstein Reference: 606091
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00004814
Formel:
C₄H₅NO₂S Molecular Weight: 131,16 g/mol Siedepunkt: 44…46 °C (10 mmHg) Dichte: 1,110 Flammpunkt: 50 °C (122 °F) |
MDL:
MFCD00004814 CAS-Nummer: 16182-04-0 EINECS: 240-318-9 UN: 2929 ADR: 6.1,II |