1-Pentenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Penten-1-ylboronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
578452-1G 578452-5G
SIAL578452-1GEA 103 EUR
SIAL578452-1G SIAL578452-5G
1-Pentenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
1-Pentenylboronsäure
Formel: C₅H₁₁BO₂
Molecular Weight: 113,95 g/mol
MDL: MFCD01074677
CAS-Nummer: 104376-24-1