3-(Trimethylsilyl)-2-propin-1-ol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 98+%
CAS No.: 5272-36-6
Molecular Formula: C6H12OSi
Formula Weight: 128.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.4510
Boiling Point: 170-172°
Beilstein Reference: 1902505
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00002913
Formel:
C₆H₁₂OSi Siedepunkt: 170…172 °C Dichte: 0,865 Flammpunkt: 66 °C (150 °F) |
MDL:
MFCD00002913 CAS-Nummer: 5272-36-6 EINECS: 226-094-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |