2-Cyanphenylboronsäurepinakolester ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 2-Cyanophenylboronic acid, pinacol ester
H27469.14 H27469.06
H27469.14EA 367 EUR
H27469.14 H27469.06
2-Cyanphenylboronsäurepinakolester ≥98%
2-Cyanphenylboronsäurepinakolester
Purity: 98% CAS No.: 214360-48-2 Molecular Formula: C13H16BNO2 Formula Weight: 229.08 Melting Point: 88-90° MDL No.: MFCD04038747
Formel: C₁₃H₁₆BNO₂
Molecular Weight: 229,09 g/mol
Schmelzpunkt: 88…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038747
CAS-Nummer: 214360-48-2