2-Cyanphenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 2-Cyanophenylboronic acid, pinacol ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
683884-1G 683884-5G
SIAL683884-1GEA 52.8 EUR
SIAL683884-1G SIAL683884-5G
2-Cyanphenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
2-Cyanphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₆BNO₂
Molecular Weight: 229,09 g/mol
MDL: MFCD04038747
CAS-Nummer: 214360-48-2