3-Cyanphenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 3-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
578401-1G
578401-5G
SIAL578401-1GEA
49.3
EUR
SIAL578401-1G
SIAL578401-5G
3-Cyanphenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
3-Cyanphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₆BNO₂ Molecular Weight: 229,09 g/mol |
MDL:
MFCD03789262 CAS-Nummer: 214360-46-0 |