2-(N,N-Dimethylamino)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
N,N-Dimethyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
PN-8867-1G
PN-8867-5G
COBBPN-8867-1GEA
0
EUR
COBBPN-8867-1G
COBBPN-8867-5G
2-(N,N-Dimethylamino)phenylboronsäurepinakolester
2-(N,N-Dimethylamino)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₂₂BNO₂ |
MDL:
MFCD05864304 CAS-Nummer: 832114-08-6 |