2-Aminophenylboronsäurepinakolester ≥98%
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
BB-2121-5G
BB-2121-1G
COBBBB-2121-5GEA
127
EUR
COBBBB-2121-5G
COBBBB-2121-1G
2-Aminophenylboronsäurepinakolester ≥98%
2-Aminophenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₈BNO₂ Molecular Weight: 219,09 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02179448 CAS-Nummer: 191171-55-8 |