2-Aminophenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
576557-1G
576557-5G
SIAL576557-1GEA
86.5
EUR
SIAL576557-1G
SIAL576557-5G
2-Aminophenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
2-Aminophenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₈BNO₂ Molecular Weight: 219,09 g/mol |
MDL:
MFCD02179448 CAS-Nummer: 191171-55-8 |